Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Butanone |
| Smeltepunkt | -87,0 °C |
| Absorbans | 0,009 maks. (1 cm celle vs vand) ved 350 nm, 0,009 maks. (1 cm celle vs vand) ved 450 nm, 0,097 maks. (1 cm celle vs vand) ved 340 nm, 0,699 max. (1 cm celle vs vand) ved 330 nm, 1 maks. (1 cm celle vs vand) ved 329 nm |
| Surhed | 0,0003 meq/g maks. |
| Tæthed | 0.8060g/mL |
| Mængde | 2.5 L |
| Flammepunkt | −7 °C |
| Emballage | Glasflaske |
| Fysisk form | Væske |
| Brydningsindeks | 1,3780 til 1,3800 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 2-Butanone
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.