Få mere at vide
2-Butanon, 99,7 %, for HPLC
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10205613 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10205613 1 L Glasflaske 1 L
11316775 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10205613 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 389570010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    825.00 DKK
    798.52 DKK / 1 L
    Spare 26.48 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 78-93-3 | C4H8O | 72,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-93-3
Molekylær formel C4H8O
Molekylvægt (g/mol) 72.11
MDL nummer MFCD00011648
InChI nøgle ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
PubChem CID 6569
ChEBI CHEBI:28398
IUPAC navn butan-2-one
SMIL CCC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Butanone
Smeltepunkt -87.0°C
Absorbans 0.009 max. (1 cm cell vs water) at 350nm, 0.009 max. (1 cm cell vs water) at 450nm, 0.097 max. (1 cm cell vs water) at 340nm, 0.699 max. (1 cm cell vs water) at 330nm, 1 max. (1 cm cell vs water) at 329nm
Surhed 0.0003 meq/g max.
Tæthed 0.8060g/mL
Mængde 1 L
Flammepunkt −7°C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.3780 to 1.3800
Rester efter fordampning 0.001% max.
Specifik vægtfylde 0.806
Lineær formel C2H5COCH3
Viskositet 0.42 mPa.s (15°C)
Vand 0.1% max.
Merck Index 15, 6143
Kogepunkt 80.0°C
Opløselighedsinformation Solubility in water: 290g/L (20°C). Other solubilities: soluble in benzene, alcohol and ether, miscible with oils
Formel vægt 72.11
Procent renhed 99.7%
Grad HPLC
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Butanone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl ethyl ketone