Få mere at vide
2-butanon, HPLC-kvalitet, 99,5+%
Artikelnummer. 11358197
Skift visning
Mængde:
1 L
4 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11358197 1 L 1 L
11338197 4 x 1 L 4 L
11348197 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11358197 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 022924.K2
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
CAS: 78-93-3 | C4H8O | 72,11 g/mol
2-Butanon anvendes som opløsningsmiddel og til ekstraktion i medicinalindustrien. 2-butanon fungerer som oxidant for de iridium-katalyserede oxidationer af primære alkoholer. Det er nyttigt til den katalytiske overførselshydrogenering på MgO. Det bruges som en mobil fase i højtydende væskekromatografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-93-3
Molekylær formel C4H8O
Molekylvægt (g/mol) 72.11
MDL nummer MFCD00011648
InChI nøgle ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
PubChem CID 6569
ChEBI CHEBI:28398
IUPAC navn butan-2-one
SMIL CCC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Butanone
Smeltepunkt -87 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.805 g/mL
Mængde 1 L
Flammepunkt -3 °C (26 °F)
Lugt Karakteristik
Fysisk form Farveløs væske
Brydningsindeks 1.379
Lineær formel CH3COCH2CH3
FN nummer UN1193
Beilstein 741880
Merck Index 14,6072
Kogepunkt 80 °C
Opløselighedsinformation Blandet med koldt vand, diethylether og acetone.
Formel vægt 72.11
Procent renhed ≥99.5%
Grad HPLC