Få mere at vide
2-butanon, HPLC-grad, 99,5+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338197
Mængde:
1 L
4 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
Artikelnummer. 11338197
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 022924.M1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 78-93-3 | C4H8O | 72.11 g/mol
2-Butanon anvendes som opløsningsmiddel og til ekstraktion i medicinalindustrien. 2-butanon fungerer som oxidant for de iridium-katalyserede oxidationer af primære alkoholer. Det er nyttigt til den katalytiske overførselshydrogenering på MgO. Det bruges som en mobil fase i højtydende væskekromatografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-93-3
Molekylær formel C4H8O
Molekylvægt (g/mol) 72.11
MDL nummer MFCD00011648
InChI nøgle ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
PubChem CID 6569
ChEBI CHEBI:28398
IUPAC navn butan-2-one
SMIL CCC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Butanone
Smeltepunkt -87°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.805 g/mL
Kogepunkt 80°C
Mængde 4 x 1 L
Flammepunkt -3°C (26°F)
Lugt Characteristic
Fysisk form Farveløs væske
Brydningsindeks 1.379
Lineær formel CH3COCH2CH3
FN nummer UN1193
Beilstein 741880
Merck Index 14,6072
Opløselighedsinformation Miscible with cold water,diethyl ether and acetone.
Formel vægt 72.11
Procent renhed ≥99.5%
Grad HPLC