Få mere at vide
2-Butanon, Solstice
Artikelnummer. 15633950
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
30 kg
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
30kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15633950 2.5 L 2.5 L
15623950 1 L 1 L
15653950 30 kg 30kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15633950 Leverandør Fluka Leverandørnr. 334072.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1130.00 DKK
    744.27 DKK / 2.5 L
    Spare 385.73 DKK
    34% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 78-93-3
Molekylær formel C4H8O
Molekylvægt (g/mol) 72.11
MDL nummer MFCD00011648
InChI nøgle ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
PubChem CID 6569
ChEBI CHEBI:28398
IUPAC navn butan-2-one
SMIL CCC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Butanone
Tæthed 0,805 g/ml ved 25 °C
Mængde 2.5 L
Eksplosionsgrænse 0.101
Flammepunkt −3 °C (26,6 °F)
Tændingspunkt 960 °F
Lineær formel C2H5COCH3
Damptryk 71 mmHg (20 °C)
FN nummer UN1193
Beilstein 741880
Formel vægt 72,11g/mol
Procent renhed ≥99,5% (GC)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Butanone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.