Få mere at vide
2-Butanone-d8, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Butanone-D8 |
| CAS | 350820-09-6 |
| Molekylær formel | C4 D8 O |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | 2-Butanone-1,1,1,3,3,4,4,4-d8 (9 CI), 2-Butanone-d8, 2-Butanone-D8, Methyl-d3 ethyl-d5 ketone |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1,1,1,3,3,4,4,4-octadeuteriobutan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 80.155 |
| Formel vægt | 80.1077 g/mol |
| Vis mere |