Få mere at vide
2-Butanon, CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99,7%, Solstice
Artikelnummer. 15694580
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
Pakke med 4
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15694580 6 x 1 L Glasflaske Pakke med 6
15654580 100 mL Glasflaske 100ml
15664580 1 L Glasflaske 1 L
15674580 2.5 L Glasflaske 2.5 L
15684580 4 x 2.5 L Glasflaske Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15694580 Leverandør Chromasolv Leverandørnr. 348616X1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4930.00 DKK
    3971.23 DKK / Pakke med 6
    Spare 958.77 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
CHROMASOLV™ , til HPLC,≥ 99,7 %
  • Til HPLC og organisk syntese
  • Høj renhed, multifunktionelle opløsningsmidler
  • Høj parti-til-lot-konsistens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-93-3
Molekylær formel C4H8O
Molekylvægt (g/mol) 72.11
MDL nummer MFCD00011648
InChI nøgle ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6569
ChEBI CHEBI:28398
IUPAC navn butan-2-one
SMIL CCC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Butanone
Smeltepunkt -87 °C (litteratur)
Navn note CHROMASOLV, for HPLC, ™≥ 99,7%
CAS Max % 100.0000%
Tæthed 0,805 g/ml ved 25 °C (lit.)
Mængde 6 x 1 L
Flammepunkt −4 °C
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5COCH3
FN nummer UN1193
Beilstein 741880
Synonym 2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone
Kogepunkt 79 °C til 81 °C
Formel vægt 72.11
Procent renhed >99.7%
Grad HPLC