Få mere at vide
2-Butanon, CHROMASOLV™ , til HPLC,≥ 99,7 %, Honeywell Riedel-de Haen
Beskrivelse
- Til HPLC og organisk syntese
- Høj renhed, multifunktionelle opløsningsmidler
- Høj parti-til-lot-konsistens
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Butanone |
| Smeltepunkt | -87°C (literature) |
| Navn note | CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.7% |
| CAS Max % | 100.0000% |
| Tæthed | 0.805 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Mængde | 4 x 2.5 L |
| Flammepunkt | −4°C |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | C2H5COCH3 |
| FN nummer | UN1193 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 2-Butanone
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: butanone