Få mere at vide
2-Butanon, CHROMASOLV™ , til HPLC,≥ 99,7 %, Honeywell Riedel-de Haen
Artikelnummer. 15654580
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
Pakke med 4
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15654580 100 mL Glasflaske 100ml
15664580 1 L Glasflaske 1 L
15674580 2.5 L Glasflaske 2.5 L
15694580 6 x 1 L Glasflaske Pakke med 6
15684580 4 x 2.5 L Glasflaske Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15654580 Leverandør Honeywell-Chromasolv Leverandørnr. 34861100ML
Solstice Chromasolv-kampagne
Brug rabatkode 27944
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
CHROMASOLV™ , til HPLC,≥ 99,7 %
  • Til HPLC og organisk syntese
  • Høj renhed, multifunktionelle opløsningsmidler
  • Høj parti-til-lot-konsistens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-93-3
Molekylær formel C4H8O
Molekylvægt (g/mol) 72.11
MDL nummer MFCD00011648
InChI nøgle ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6569
ChEBI CHEBI:28398
IUPAC navn butan-2-one
SMIL CCC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Butanone
Smeltepunkt -87°C (literature)
Navn note CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.7%
CAS Max % 100.0000%
Tæthed 0.805 g/mL at 25 °C(lit.)
Mængde 100 mL
Flammepunkt −4°C
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5COCH3
FN nummer UN1193
Beilstein 741880
Synonym 2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
Kogepunkt 79°C to 81°C
Formel vægt 72.11
Procent renhed >99.7%
Grad HPLC
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Butanone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: butanone