Få mere at vide
2-butanon, ACS-reagens, ≥99%, Solstice
Beskrivelse
ACS GENERELT BRUG OPLØSNINGSMIDLER
- prisbillig løsning til applikationer såsom præparativ skala HPLC, rengøring og organisk syntese
- velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC
- variationer og mindske problemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening
- alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -87 °C |
| Tæthed | 0,805 g/ml ved 25 °C |
| Mængde | 6 x 1 L |
| Flammepunkt | −3 °C (26,6 °F) |
| Infrarødt spektrum | Følger strukturen |
| Emballage | Glasflaske |
| Brydningsindeks | n20/D 1.379 |
| Kogepunkt | 80 °C |