Få mere at vide
2-butanon, 99%
Beskrivelse
2-Butanon anvendes som opløsningsmiddel og til ekstraktion i medicinalindustrien. 2-butanon fungerer som oxidant for de iridium-katalyserede oxidationer af primære alkoholer. Det er nyttigt til den katalytiske overførselshydrogenering på MgO.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Butanon anvendes som opløsningsmiddel og til ekstraktion i den farmaceutiske industri. 2-butanon fungerer som oxidant for de iridium-katalyserede oxidationer af primære alkoholer. Det er nyttigt til den katalytiske overførselshydrogenering på MgO.
Opløselighed
Blandbar med koldt vand, diethylether og acetone.
Bemærkninger
Det er stabilt, uforeneligt med oxidationsmidler, baser, stærke reduktionsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Butanone |
| Smeltepunkt | -87 °C |
| Tæthed | 0.805 |
| Mængde | 1000 mL |
| Flammepunkt | −3 °C (26 °F) |
| Lugt | Karakteristik |
| Brydningsindeks | 1.3785 |
| Lineær formel | CH3COCH2CH3 |
| FN nummer | UN1193 |
| Beilstein | 741880 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 2-Butanone
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Methyl ethyl ketone