Få mere at vide
2-Butanon, 99+%, til spektroskopi
Artikelnummer. 10703455 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10703455 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10666812 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10703455 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 213010025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
CAS: 78-93-3 | C4H8O | 72,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til UV/VIS spektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-93-3
Molekylær formel C4H8O
Molekylvægt (g/mol) 72.11
MDL nummer MFCD00011648
InChI nøgle ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
PubChem CID 6569
ChEBI CHEBI:28398
IUPAC navn butan-2-one
SMIL CCC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Butanone
Smeltepunkt -87,0 °C
Absorbans (1 cm celle vs. vand), (1 cm celle vs vand) ved 0nm, 0,01 ved 350 nm, 0,1 ved 340nm, 1 ved 330 nm
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Tæthed 0.8060g/mL
Mængde 2.5 L
Flammepunkt −7 °C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,3780 til 1,3800
Rester efter fordampning 0,001% maks.
Analyseprocentområde 99+%
Specifik vægtfylde 0.806
Lineær formel C2H5COCH3
Viskositet 0,42 mPa (15 °C)
Vand 0,1% maks.
Beilstein 01, IV, 3243
Fieser 01,678
Merck Index 15, 6143
Kogepunkt 80,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 290 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i benzen, alkohol og ether, blandbar med olier
Formel vægt 72.11
Procent renhed ≥99%
Grad Spektroskopi