Få mere at vide
2-Butanon, 99+%, til spektroskopi
Artikelnummer. 10666812 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10666812 500 mL Glasflaske 500ml
10703455 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10666812 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 213015000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    520.00 DKK
    502.99 DKK / 500ml
    Spare 17.01 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 78-93-3 | C4H8O | 72,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til UV/VIS spektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-93-3
Molekylær formel C4H8O
Molekylvægt (g/mol) 72.11
MDL nummer MFCD00011648
InChI nøgle ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
PubChem CID 6569
ChEBI CHEBI:28398
IUPAC navn butan-2-one
SMIL CCC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Butanone
Smeltepunkt -87.0°C
Absorbans (1 cm cell vs water), (1 cm cell vs water) at 0nm, 0.01 at 350nm, 0.1 at 340nm, 1 at 330nm
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Tæthed 0.8060g/mL
Mængde 500 mL
Flammepunkt −7°C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.3780 to 1.3800
Rester efter fordampning 0.001% max.
Analyseprocentområde 99+%
Specifik vægtfylde 0.806
Lineær formel C2H5COCH3
Viskositet 0.42 mPa.s (15°C)
Vand 0.1% max.
Beilstein 01, IV, 3243
Fieser 01,678
Merck Index 15, 6143
Kogepunkt 80.0°C
Opløselighedsinformation Solubility in water: 290g/L (20°C). Other solubilities: soluble in benzene, alcohol and ether, miscible with oils
Formel vægt 72.11
Procent renhed ≥99%
Grad Spektroskopi