Få mere at vide
2-Butanon, 99+%, ekstra ren
Artikelnummer. 10502551 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromme
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
25ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10502551 25 mL Glasflaske 25ml
10306510 1 L Glasflaske 1 L
10367320 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10227333 25 L Metal tromme 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10502551 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 149670250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    261.00 DKK
    252.99 DKK / 25ml
    Spare 8.01 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 78-93-3 | C4H8O | 72,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-93-3
Molekylær formel C4H8O
Molekylvægt (g/mol) 72.11
MDL nummer MFCD00011648
InChI nøgle ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
PubChem CID 6569
ChEBI CHEBI:28398
IUPAC navn butan-2-one
SMIL CCC(C)=O
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 2-Butanone
Smeltepunkt -87.0°C
CAS min % 99.0
Farve Farveløs
CAS Max % 100.0
Tæthed 0.8060g/mL
Mængde 25 mL
Flammepunkt −7°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.3780 to 1.3800
Rester efter fordampning 0.005% max.
Analyseprocentområde 99+%
Specifik vægtfylde 0.806
Lineær formel C2H5COCH3
Damptryk Vapor Pressure: 105mbar at 20°C
Viskositet 0.42 mPa.s (15°C)
Vand 0.2% max.
Beilstein 01, IV, 3243
Fieser 01,678
Merck Index 15, 6143
Kogepunkt 80.0°C
Opløselighedsinformation Solubility in water: 290g/L (20°C). Other solubilities: soluble in benzene, alcohol and ether, miscible with oils
Formel vægt 72.11
Procent renhed ≥99%
Grad Ekstra ren
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Butanone
Palabra de advertencia
  • Fare
Clasificación
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Consejos de prudencia
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.