Få mere at vide
2-Butanon, 99+%, ekstra ren
Artikelnummer. 10367320 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromme
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
25ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10367320 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10502551 25 mL Glasflaske 25ml
10306510 1 L Glasflaske 1 L
10227333 25 L Metal tromme 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10367320 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 149670025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    800.00 DKK
    776.13 DKK / 2.5 L
    Spare 23.87 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 78-93-3 | C4H8O | 72,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-93-3
Molekylær formel C4H8O
Molekylvægt (g/mol) 72.11
MDL nummer MFCD00011648
InChI nøgle ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
PubChem CID 6569
ChEBI CHEBI:28398
IUPAC navn butan-2-one
SMIL CCC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Butanone
Smeltepunkt -87,0 °C
CAS min % 99.0
Farve Farveløs
CAS Max % 100.0
Tæthed 0.8060g/mL
Mængde 2.5 L
Flammepunkt −7 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,3780 til 1,3800
Rester efter fordampning 0,005% maks.
Analyseprocentområde 99+%
Specifik vægtfylde 0.806
Lineær formel C2H5COCH3
Damptryk Damptryk: 105 mbar ved 20 °C
Viskositet 0,42 mPa (15 °C)
Vand 0,2% maks.
Beilstein 01, IV, 3243
Fieser 01,678
Merck Index 15, 6143
Kogepunkt 80,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 290 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i benzen, alkohol og ether, blandbar med olier
Formel vægt 72.11
Procent renhed ≥99%
Grad Ekstra ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Butanone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.