Få mere at vide
2-butanon, 99,5%, ekstra tørt, AcroSeal™
Artikelnummer. 10257563 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10257563 1 L AcroSeal™ Glasflaske 1 L
10402895 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10257563 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 396950010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2615.00 DKK
    2537.35 DKK / 1 L
    Spare 77.65 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
CAS: 78-93-3 | C4H8O | 72,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-93-3
Molekylær formel C4H8O
Molekylvægt (g/mol) 72.11
MDL nummer MFCD00011648
InChI nøgle ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
PubChem CID 6569
ChEBI CHEBI:28398
IUPAC navn butan-2-one
SMIL CCC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Butanone
Smeltepunkt -87,0 °C
Navn note Extra Dry
CAS min % 99.4
Farve Farveløs
CAS Max % 100.0
Tæthed 0.8060g/mL
Mængde 1 L
Flammepunkt −7 °C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,3780 til 1,3800
Rester efter fordampning 0,001% maks.
Analyseprocentområde 99.5%
Specifik vægtfylde 0.806
Lineær formel C2H5COCH3
Viskositet 0,42 mPa (15 °C)
Vand 0,005% Max. (Koulometrisk)
Merck Index 15, 6143
Kogepunkt 80,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 290 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i benzen, alkohol og ether, blandbar med olier
Formel vægt 72.11
Procent renhed 99.5%
Grad Ekstra tør
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Butanone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.