Få mere at vide
2-butanon, 97%
Artikelnummer. 11397388
Skift visning
Mængde:
1 L
4 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397388 1 L 1 L
11377388 4 x 1 L 4 L
11387388 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11397388 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 031069.K2
 Begrænset vare
På lager
CAS: 78-93-3 | C4H8O | 72,11 g/mol
2-Butanon anvendes som opløsningsmiddel og til ekstraktion i medicinalindustrien. 2-butanon fungerer som oxidant for de iridium-katalyserede oxidationer af primære alkoholer. Det er nyttigt til den katalytiske overførselshydrogenering på MgO.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-93-3
Molekylær formel C4H8O
Molekylvægt (g/mol) 72.11
MDL nummer MFCD00011648
InChI nøgle ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
PubChem CID 6569
ChEBI CHEBI:28398
IUPAC navn butan-2-one
SMIL CCC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Butanone
Smeltepunkt -87 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.805 g/mL
Mængde 1 L
Flammepunkt -3 °C (26 °F)
Lugt Karakteristik
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.379
Lineær formel CH3COCH2CH3
FN nummer UN1193
Beilstein 741880
Merck Index 14,6072
Kogepunkt 80 °C
Opløselighedsinformation Blandet med koldt vand, diethylether og acetone.
Formel vægt 72.11
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Butanone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl ethyl ketone