Få mere at vide
2-butanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
2-Butanon anvendes som opløsningsmiddel og til ekstraktion i medicinalindustrien. 2-butanon fungerer som oxidant for de iridium-katalyserede oxidationer af primære alkoholer. Det er nyttigt til den katalytiske overførselshydrogenering på MgO.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Butanone |
| Smeltepunkt | -87°C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.805 g/mL |
| Kogepunkt | 80°C |
| Mængde | 4 x 1 L |
| Flammepunkt | -3°C (26°F) |
| Lugt | Characteristic |
| Fysisk form | Væske |
| Brydningsindeks | 1.379 |
| Vis mere |