Få mere at vide
Solstice 2-Butanon
Artikelnummer. 15935470
Skift visning
Mængde:
45 L
Pakningsstørrelse:
45 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15935470 45 L 45 L
1 options
Artikelnummer. 15935470 Leverandør Solstice Leverandørnr. 3340745L
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
2-Butanon, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 % (GC).
  • ACS opløsningsmidler til almindelig brug.
  • Prisbillig løsning til applikationer som HPLC i præparativ skala, rengøring og organisk syntese.
  • Velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC.
  • Variationer og faldproblemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening.
  • Alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Butanone
pH Ingen data tilgængelige
Smeltepunkt -87 °C
CAS 78-93-3
Farve Farveløs
Tæthed 0,805 g/cm3 (20 °C)
Mængde 45 L
Flammepunkt 11.5 %(V)
Emballage Returtromle i rustfrit stål
Fysisk form Væske
Produktlinje Puriss. P.A.
Molekylær formel C4H8O
Lineær formel C2H5COCH3
Damptryk 101 hPa (20 °C)
MDL nummer MFCD00011648
Viskositet 0,423 mPa (15 °C)
FN nummer UN1193
Beilstein 741880
Synonym Ethyl methyl ketone, MEK, Methyl ethyl ketone
Kogepunkt 79 °C til 81 °C
InChI nøgle ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCC(C)=O
IUPAC navn butan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 72.11
Procent renhed ≥99.50%
Grad ACS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Butanone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.