Få mere at vide
2-Butanone-4,4,4-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Butanone 4,4,4-d3 |
| CAS | 53389-26-7 |
| Molekylær formel | C4 D3 H5 O |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Butanone D3 (4,4,4 D3), 2-Butanone-4,4,4-d3, 2-Butanone D3 (4,4,4-D3) |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])CC(=O)C |
| IUPAC navn | 4,4,4-trideuteriobutan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 75.1242 |
| Formel vægt | 75.0763 g/mol |
| Vis mere |