Få mere at vide
2-butanon 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317631
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30317631 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30317631 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10862000AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Butanone
CAS 78-93-3
Analyt- eller komponentnavne 2-Butanone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C4 H8 O
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Butanon, Ethylmethylketon, Methylethylketon, MEK
InChI formel InChI=1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
SMIL CCC(=O)C
IUPAC navn butan-2-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 72.11
Mængde 1 ml
Formel vægt 72,0575 g/mol