Få mere at vide
2-Butanone-1,1,1,3,3-d5, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Butanone 1,1,1,3,3-d5 |
| CAS | 24313-50-6 |
| Molekylær formel | C4 2H5 H3 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Butanone-1,1,1,3,3-d5 (6 CI,8 CI,9 CI), 2-Butanone-d5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3/i2D3,3D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)C([2 H])([2 H])C |
| IUPAC navn | 1,1,1,3,3-pentadeuteriobutan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 77.14 |
| Formel vægt | 77.0889 g/mol |
| Vis mere |