Få mere at vide
2-Butanol, Supelco™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Butanol |
| Smeltepunkt | -115°C |
| CAS | 78-92-2 |
| Tæthed | 0.81 g/cm3 at 20°C |
| Mængde | 2.5 L |
| Molekylær formel | CH3CH(OH)CH2CH3 |
| MDL nummer | MFCD00004569 |
| Synonym | 2-Butanol, sec-Butyl alcohol, 2-Butanol |
| Kogepunkt | 99°C to 102°C/1013 hPa |
| Molekylvægt (g/mol) | 74.12 |
| Vis mere |