Få mere at vide
2-Butanol, Reagent Grade, ≥99%, Honeywell™
Artikelnummer. 15637700 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
6 x 1 L
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15637700 1 L Glass Bottle 1 L
15647700 2.5 L Glass Bottle 2.5 L
15667700 6 x 1 L Glass Bottle Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15637700 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. B859191L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Reagent Grade,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-92-2
Molekylær formel C4H10O
Molekylvægt (g/mol) 74.12
MDL nummer MFCD00004569
InChI nøgle BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol
PubChem CID 6568
ChEBI CHEBI:35687
IUPAC navn butan-2-ol
SMIL CCC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Butanol
pH neutral
Smeltepunkt -115°C
Farve Colorless
Tæthed 0.808g/mL at 25°C
Mængde 1 L
Eksplosionsgrænse 0.098
Flammepunkt 27°C (80.6°F)
Tændingspunkt 761°F
Lugt Characteristic
Emballage Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Lineær formel CH3CH2CH(OH)CH3
Damptryk 12.5mmHg (20°C)
FN nummer UN1120
Beilstein 773649
Kogepunkt 98°C
Formel vægt 74.12g/mol
Procent renhed ≥99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Butanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.