Få mere at vide
2-Butanol, puriss. P.A., Reag. Ph. Eur., ≥99,5% (GC), Solstice
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15681700
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15681700 2.5 L Glasflaske 2.5 L
15691700 250 mL Glasflaske 250ml
15671700 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15681700 Leverandør Honeywell-Riedel-de Haen Leverandørnr. 194402.5L
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-03-2027
Puriss. pa, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 % (GC)
  • Solstice har over 200 års historie med produktion af kemikalier med høj renhed
  • Det er det førende mærke, der tilbyder højrenhedsopløsningsmidler til dedikerede anvendelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-92-2
Molekylær formel C4H10O
Molekylvægt (g/mol) 74.12
MDL nummer MFCD00004569
InChI nøgle BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol
PubChem CID 6568
ChEBI CHEBI:35687
IUPAC navn butan-2-ol
SMIL CCC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Butanol
Smeltepunkt -115 °C
Navn note Reag. Ph. Eur.
Farve Farveløs
Tæthed 0,808 g/ml ved 25 °C
Mængde 2.5 L
Eksplosionsgrænse 0.098
Flammepunkt 27 °C (80,6 °F)
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks n20/D 1.397
Lineær formel CH3CH2CH(OH)CH3
Damptryk 12,5 mmHg (20 °C)
FN nummer UN1120
Beilstein 773649
Kogepunkt 99 °C
Formel vægt 74,12 g/mol
Procent renhed ≥99,5% (GC)
Grad puriss. pa
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Butanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: butan-2-ol