Få mere at vide
2-Butanol, puriss. P.A., Reag. Ph. Eur., ≥99,5% (GC), Solstice
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15671700
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15671700 1 L Glasflaske 1 L
15691700 250 mL Glasflaske 250ml
15681700 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15671700 Leverandør Honeywell-Riedel-de Haen Leverandørnr. 194401L
 Begrænset vare
På lager
Puriss. pa, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 % (GC)
  • Solstice har over 200 års historie med produktion af kemikalier med høj renhed
  • Det er det førende mærke, der tilbyder højrenhedsopløsningsmidler til dedikerede anvendelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-92-2
Molekylær formel C4H10O
Molekylvægt (g/mol) 74.12
MDL nummer MFCD00004569
InChI nøgle BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol
PubChem CID 6568
ChEBI CHEBI:35687
IUPAC navn butan-2-ol
SMIL CCC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Butanol
Smeltepunkt -115 °C
Navn note Reag. Ph. Eur.
Farve Farveløs
Tæthed 0,808 g/ml ved 25 °C
Mængde 1 L
Eksplosionsgrænse 0.098
Flammepunkt 24 °C (80,6 °F)
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks n20/D 1.397
Lineær formel CH3CH2CH(OH)CH3
Damptryk 12,5 mmHg (20 °C)
FN nummer UN1120
Beilstein 773649
Kogepunkt 99 °C
Formel vægt 74,12 g/mol
Procent renhed ≥99,5% (GC)
Grad puriss. pa
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Butanol
Signalwort
  • Advarsel
Gefahrenkategorie
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sicherheitshinweis
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: butan-2-ol
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.