Få mere at vide
2-Butanol, Solstice
Artikelnummer. 15612510
Skift visning
Mængde:
30 kg
Emballage:
Rustfri stål dåse
Pakningsstørrelse:
30kg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15612510 30 kg Rustfri stål dåse 30kg
1 options
Artikelnummer. 15612510 Leverandør Fluka Leverandørnr. 2412630KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4400.00 DKK
    3543.75 DKK / 30kg
    Spare 856.25 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Butanol
CAS 78-92-2
CAS Max % 100.0000%
Tæthed 0.81 g/cm3
Mængde 30 kg
Flammepunkt 24 °C
Emballage Rustfri stål dåse
Molekylær formel C4H10O
MDL nummer MFCD00004569
FN nummer UN1120
Beilstein 773649
Synonym 2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol
Kogepunkt 99 °C
InChI nøgle BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N
SMIL CCC(C)O
IUPAC navn butan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 74.12
PubChem CID 6568
ChEBI CHEBI:35687
Formel vægt 74.12
Procent renhed >99%
Grad Effekt