Få mere at vide
2-Butanol-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Butanol-d3 |
| CAS | 53716-61-3 |
| Molekylær formel | C4 D3 H7 O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | sec-Butyl-2',2',2'-d3 Alcohol, 2-Butan-1,1,1-d3-ol, 2-Butan-1,1,1-d3-ol (9CI), sec-Butyl-2',2',2'-d3 alcohol (6CI), 1,1,1-Trideuteriobutan-2-ol, (±)-sec-Butyl-1,1,1-d3 alcohol, 2-Butanol-d3, Butan-2-ol-1,1,1-D3 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3/i2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(O)CC |
| IUPAC navn | 1,1,1-trideuteriobutan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 77.14 |
| Formel vægt | 77.092 |