Få mere at vide
2-Butanol, vandfri, 99%
Description
2-Butanol er meget udbredt som opløsningsmiddel til husholdningsrengøringsmidler og malingsfjernere. Det bruges også i parfumer og kunstige smagsstoffer. Det spiller en vigtig rolle i udvindingen af fiskemel for at producere fiskeproteinkoncentrat. Det er involveret i produktionen af frugtessenser. Det spiller en væsentlig rolle i esterificeringen af eddikesyre. Det er nyttigt til derivatisering af chlorerede hydroxyfuranoner. Det bruges også som en forløber for methylethylketon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Butanol |
| Smeltepunkt | −115 °C |
| Navn note | H2O <0,01% |
| Farve | Farveløs |
| Udseende | Farveløs væske |
| Tæthed | 0,808 g/cm3 ved 20 °C |
| Mængde | 250 mL |
| Flammepunkt | 26 °C (79 °F) |
| Tændingspunkt | 390 °C (734 °F) |
| Lugt | Alkohollignende |
| Show More |
Safety and Handling
- 2-Butanol
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Butanol