Få mere at vide
2-Butanol, vandfri 99%, pakket under argon i genforseglbare ChemSeal flasker
Beskrivelse
2-Butanol er meget udbredt som opløsningsmiddel til husholdningsrengøringsmidler og malingsfjernere. Det bruges også i parfumer og kunstige smagsstoffer. Det spiller en vigtig rolle i udvindingen af fiskemel for at producere fiskeproteinkoncentrat. Det er involveret i produktionen af frugtessenser. Det spiller en væsentlig rolle i esterificeringen af eddikesyre. Det er nyttigt til derivatisering af chlorerede hydroxyfuranoner. Det bruges også som en forløber for methylethylketon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Butanol |
| Smeltepunkt | °C til 115 °C |
| Navn note | H2O <0,01% |
| Farve | Farveløs |
| Udseende | Farveløs væske |
| Tæthed | 0,808 g/cm3 ved 20 °C |
| Mængde | 1 L |
| Flammepunkt | 26 °C (79 °F) |
| Tændingspunkt | 390 °C (734 °F) |
| Lugt | Alkohollignende |
| Vis mere |