Få mere at vide
(+/-)-2-Butanol, 99%
Artikelnummer. 11422948
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11422948 500 mL 500ml
11384569 100 mL 100ml
11432948 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11422948 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18658.AP
 Begrænset vare
På lager
CAS: 78-92-2 | C4H10O | 74,12 g/mol
(± )-2-Butanol er meget udbredt som opløsningsmiddel til husholdningsrengøringsmidler og malingsfjernere. Det bruges også i parfumer og kunstige smagsstoffer. Det spiller en vigtig rolle i udvindingen af fiskemel for at producere fiskeproteinkoncentrat. Det er involveret i produktionen af frugtessenser. Det spiller en væsentlig rolle i esterificeringen af eddikesyre. Det er nyttigt til derivatisering af chlorerede hydroxyfuranoner. Det bruges også som en forløber for methylethylketon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(^+)-2-Butanol er meget udbredt som opløsningsmiddel til husholdningsrengøringsmidler og malingsfjernere. Det bruges også i parfumer og kunstige smagsstoffer. Det spiller en vigtig rolle i udvindingen af fiskemel for at producere fiskeproteinkoncentrat. Det er involveret i produktionen af frugtessenser. Det spiller en væsentlig rolle i esterificeringen af eddikesyre. Det er nyttigt til derivatisering af chlorerede hydroxyfuranoner. Det bruges også som en forløber for methylethylketon.
Opløselighed
Blandbar med methanol og diethylether. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-92-2
Molekylær formel C4H10O
Molekylvægt (g/mol) 74.12
MDL nummer MFCD00004569
InChI nøgle BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol
PubChem CID 6568
ChEBI CHEBI:35687
IUPAC navn butan-2-ol
SMIL CCC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-2-Butanol
Smeltepunkt -115 °C
Tæthed 0.808
Mængde 500 mL
Flammepunkt 26 °C (79 °F)
Lugt Fedt
Brydningsindeks 1.397
FN nummer UN1120
Beilstein 1718765
Merck Index 14,1541
Kogepunkt 98 °C til 101 °C
Opløselighedsinformation Blandet med methanol og diethylether. Let blandet med vand.
Formel vægt 74.12
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+/-)-2-Butanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Butanol