Få mere at vide
2-Butanol 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30323356
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30323356 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30323356 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10861600AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Butanol
CAS 78-92-2
Analyt- eller komponentnavne 2-Butanol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C4 H10 O
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Butan-2-ol, 2-Butanol, sec-Butyl alcohol (8CI), (±)-2-Butanol, 1-Methyl-1-propanol, 1-Methylpropyl alcohol, 2-Hydroxybutane, 3-Butanol, CCS 301, DL-Butan-2-ol, Ethylmethyl carbinol, Methylethylcarbinol, NSC 25499, Racemic-2-butanol, dl-Methylethylcarbinol, dl-sec-Butanol, s-Butanol, s-Butyl alcohol, sec-Butanol
InChI formel InChI=1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
SMIL CCC(C)O
IUPAC navn butan-2-ol
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 74.12
Mængde 1 ml
Formel vægt 74.0732 g/mol