Få mere at vide
2-Butanethiol, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15834061
Skift visning
Mængde:
250 mL
Artikelnummer. Mængde
15834061 250 mL
1 options
Artikelnummer. 15834061 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8018180250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 513-53-1
Grad Research
Molekylær formel CH3CH2CH(SH)CH3
Molekylvægt (g/mol) 90.19
Tekniske data
Smeltepunkt -165°C
Tæthed 0.83 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 82°C to 88°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00004865
Mængde 250 mL
Synonym 2-Butanethiol, sec-Butyl mercaptan, 1-Methyl-1-propanthiol, 2-Butanethiol