Få mere at vide
2-Butan-3,3,4,4,4-d5-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Butan-3,3,4,4,4-d5-ol |
| CAS | 75749-92-7 |
| Molekylær formel | C4 D5 H5 O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-Butan-3,3,4,4,4-d5-ol (9CI), sec-Butyl-d5 alcohol, 3,3,4,4,4-Pentadeuteriobutan-2-ol, (±)-sec-Butyl-3,3,4,4,4-d5 alcohol, 2-Butanol-d5, Butan-2-ol-3,3,4,4,4-D5 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3/i1D3,3D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(C)O |
| IUPAC navn | 3,3,4,4,4-pentadeuteriobutan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 79.1524 |
| Formel vægt | 79.1045 |