Få mere at vide
(2-Bromovinyl)benzene, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31025009
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31025009 5 g
31022033 25 g
31018287 100 g
31015297 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31025009 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1164685g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-Bromovinyl)benzene
CAS 103-64-0
Molekylær formel C8H7Br
MDL nummer MFCD00000185
Mængde 5 g
SMIL Br/C=C/C1=CC=CC=C1
Molekylvægt (g/mol) 183.05
Procent renhed 95%