missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Bromoveratraldehyde, TRC

Artikelnummer. 30345405
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30345405 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30345405 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6889901G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Bromoveratraldehyde
CAS 55171-60-3
Molekylær formel C9H9BrO3
Mængde 1 g
Synonym 2-Bromo-3,4-dimethoxybenzaldehyde
InChI formel InChI=1S/C9H9BrO3/c1-12-7-4-3-6(5-11)8(10)9(7)13-2/h3-5H,1-2H3
SMIL COc1ccc(C=O)c(Br)c1OC
IUPAC navn 2-bromo-3,4-dimethoxybenzaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 245.07
Formel vægt 243.9735
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.