missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Bromoveratraldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromoveratraldehyde |
| CAS | 55171-60-3 |
| Molekylær formel | C9H9BrO3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-Bromo-3,4-dimethoxybenzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9BrO3/c1-12-7-4-3-6(5-11)8(10)9(7)13-2/h3-5H,1-2H3 |
| SMIL | COc1ccc(C=O)c(Br)c1OC |
| IUPAC navn | 2-bromo-3,4-dimethoxybenzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 245.07 |
| Formel vægt | 243.9735 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?