missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Bromotriphenylene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromotriphenylene |
| CAS | 19111-87-6 |
| Molekylær formel | C18H11Br |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H11Br/c19-12-9-10-17-15-7-2-1-5-13(15)14-6-3-4-8-16(14)18(17)11-12/h1-11H |
| SMIL | Brc1ccc2c3ccccc3c4ccccc4c2c1 |
| IUPAC navn | 2-bromotriphenylene |
| Molekylvægt (g/mol) | 307.18 |
| Formel vægt | 306.0044 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?