missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Bromotriphenylene, TRC

Artikelnummer. 30340667
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30340667 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30340667 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB41597050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Bromotriphenylene
CAS 19111-87-6
Molekylær formel C18H11Br
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C18H11Br/c19-12-9-10-17-15-7-2-1-5-13(15)14-6-3-4-8-16(14)18(17)11-12/h1-11H
SMIL Brc1ccc2c3ccccc3c4ccccc4c2c1
IUPAC navn 2-bromotriphenylene
Molekylvægt (g/mol) 307.18
Formel vægt 306.0044
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.