Få mere at vide
2-bromothiophenol, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromothiophenol |
| Tæthed | 1.604 |
| Kogepunkt | 114 °C til 116 °C (10 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Lugt | Ubehageligt |
| Molekylær formel | C6H5BrS |
| Brydningsindeks | 1.635 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2922 |
| Beilstein | 2039769 |
| Vis mere |