Få mere at vide
2-bromothiophenol, 97%
Artikelnummer. 11359899
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11359899 5 g 5g
11369899 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11359899 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25537.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6320-02-1 | C6H5ClS | 144,62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6320-02-1
MDL nummer MFCD00004827
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromothiophenol
Tæthed 1.604
Kogepunkt 114°C to 116°C (10 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Unpleasant
Molekylær formel C6H5ClS
Brydningsindeks 1.635
Mængde 5 g
FN nummer UN2922
Beilstein 2039769
Følsomhed Air Sensitive
Synonym 2-chlorothiophenol, o-chlorothiophenol, benzenethiol, 2-chloro, 1-chloro-2-mercaptobenzene, o-chlorobenzenethiol, o-chloromercaptobenzene, chlorothiophenol, benzenethiol, o-chloro, 2-chlorobenzene-1-thiol, 2-chloro thiophenol
InChI nøgle PWOBDMNCYMQTCE-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C(=C1)S)Cl
IUPAC navn 2-chlorbenzenthiol
Molekylvægt (g/mol) 144.62
PubChem CID 80599
Formel vægt 189.08
Procent renhed 97%