Få mere at vide
2-Bromothiophen, TRC
Artikelnummer. 30338547
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30338547 5 g
1 options
Artikelnummer. 30338547 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6881855G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-bromothiophene
CAS 1003-09-4
Molekylær formel C4 H3 Br S
Mængde 5 g
Synonym 2-Thienyl Bromide, NSC 4456
InChI formel InChI=1S/C4H3BrS/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H
SMIL Brc1cccs1
IUPAC navn 2-bromothiophen
Molekylvægt (g/mol) 163.036
Formel vægt 161.914