Få mere at vide
2-bromthiophen-3-carbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10467493
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10467493 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10337404 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10467493 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC56616CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 56182-43-5
Molekylær formel C5H2BrNS
Molekylvægt (g/mol) 188.042
MDL nummer MFCD09064981
InChI nøgle GHMDOVNPFWGFSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-3-cyanothiophene, 2-bromo-3-cyanothiophen, 2-bromo-3-thiophenecarbonitrile, 2-bromo-thiophene-3-carbonitrile, 3-thiophenecarbonitrile,2-bromo, 2-bromanylthiophene-3-carbonitrile, 3-thiophenecarbonitrile, 2-bromo
PubChem CID 12079026
IUPAC navn 2-bromthiophen-3-carbonitril
SMIL C1=CSC(=C1C#N)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromothiophene-3-carbonitrile
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 188.05
Procent renhed 97%