Få mere at vide
2-Bromothioanisol, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromothioanisole |
| Smeltepunkt | -24 °C |
| Tæthed | 1.524 |
| Kogepunkt | 140 °C til 141 °C (20 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.633 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2243716 |
| Formel vægt | 203.11 |
| Procent renhed | 98% |