Få mere at vide
2-Bromothioanisole, 98%
Artikelnummer. 11460204
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460204 1 g 1g
11470204 5 g 5g
11480204 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460204 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13632.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19614-16-5 | C7H7BrS | 203.097 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19614-16-5
Molekylær formel C7H7BrS
Molekylvægt (g/mol) 203.097
MDL nummer MFCD00000066
InChI nøgle ALAQDUSTXPEHMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromothioanisole, 2-bromo thioanisole, 1-bromo-2-methylthio benzene, o-bromothioanisole, 1-bromo-2-methylsulfanyl benzene, benzene, 1-bromo-2-methylthio, 2-bromophenyl methyl sulphide, o-bromo methylthio benzene, 2-bromophenyl methyl sulfide, 1-bromo-2-methylsulfanyl-benzene
PubChem CID 88166
IUPAC navn 1-brom-2-methylsulfanylbenzen
SMIL CSC1=CC=CC=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromothioanisole
Smeltepunkt -24°C
Tæthed 1.524
Kogepunkt 140°C to 141°C (20 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.633
Mængde 1 g
Beilstein 2243716
Formel vægt 203.11
Procent renhed 98%