Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromothioanisole |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Colorless to Yellow |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glass bottle |
| Lineær formel | BrC6H4SCH3 |
| Brydningsindeks | 1.6320 to 1.6340 (20°C, 589nm) |
| Mængde | 1 g |
| Vis mere |