Få mere at vide
2-bromotiazol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromothiazole |
| CAS | 3034-53-5 |
| Molekylær formel | C3 H2 Br N S |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-Bromothiazole, 2-Bromo-1,3-thiazole, NSC 91532 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H2BrNS/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H |
| SMIL | Brc1nccs1 |
| IUPAC navn | 2-bromo-1,3-thiazol |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.02 |
| Formel vægt | 162.9091 |