Få mere at vide
2-bromotiazol, 99%
Artikelnummer. 11442607
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11442607 50 g 50g
11432607 10 g 10g
11319659 25 g 25g
11452607 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11442607 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14838.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-09-2026
CAS: 3034-53-5 | C3H2BrNS | 164,02 g/mol
2-Bromothiazol, er kun beregnet til brug til forskningsformål. Det bruges også som arylhalogenid, der bruges til at N-arylere 5- og 7-azaindoler. Kobberkatalyseret cyanering giver 2-cyanothiazol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Bromothiazol, er kun beregnet til brug til forskningsformål. Det bruges også som arylhalogenid, der bruges til at N-arylere 5- og 7-azaindoler. Kobberkatalyseret cyanering giver 2-
cyanothiazol Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler, hydrogenbromidgas, nitrogenoxider (NOx), svovloxider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3034-53-5
Molekylær formel C3H2BrNS
Molekylvægt (g/mol) 164.02
MDL nummer MFCD00005316
InChI nøgle RXNZFHIEDZEUQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromothiazole, thiazole, 2-bromo, 2-bromo thiazole, 2-bromo-thiazole, 2-thiazolyl bromide, thiazole, bromo, bromothiazole, bromo-thiazole, 2 bromothiazole, 2-bromothiazol
PubChem CID 76430
IUPAC navn 2-brom-1,3-thiazol
SMIL C1=CSC(=N1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromothiazole
Tæthed 1.836
Kogepunkt 171 °C
Flammepunkt 63 °C (64 °C)
Brydningsindeks 1.593
Mængde 50 g
Beilstein 105724
Opløselighedsinformation Det er uopløseligt i vand.
Formel vægt 164.02
Procent renhed 99%