Få mere at vide
2-Bromotiazol, 98+%
Artikelnummer. 10572961 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10572961 5 mL Glasflaske 5ml
10702601 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10572961 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 170910050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-09-2026
CAS: 3034-53-5 | C3H2BrNS | 164,03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3034-53-5
Molekylær formel C3H2BrNS
Molekylvægt (g/mol) 164.03
MDL nummer MFCD00005316
InChI nøgle RXNZFHIEDZEUQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromothiazole, thiazole, 2-bromo, 2-bromo thiazole, 2-bromo-thiazole, 2-thiazolyl bromide, thiazole, bromo, bromothiazole, bromo-thiazole, 2 bromothiazole, 2-bromothiazol
PubChem CID 76430
IUPAC navn 2-brom-1,3-thiazol
SMIL C1=CSC(=N1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromothiazole
Navn note 98+%
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Farve Brun-orange til farveløs
Tæthed 1.8200g/mL
Kogepunkt 70 °C til 71 °C (20,0 mmHg)
Flammepunkt 63 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,5910 til 1,593
Mængde 5 mL
Beilstein 27, 15
Specifik vægtfylde 1.82
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 164.03
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromothiazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.