Få mere at vide
2-Bromothiazole-5-carboxylic acid, 97%
Artikelnummer. 10778478 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10778478 1 g 1g
10788478 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10778478 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 429760010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 54045-76-0 | C4H2BrNO2S | 208.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54045-76-0
Molekylær formel C4H2BrNO2S
Molekylvægt (g/mol) 208.03
MDL nummer MFCD04115730
InChI nøgle BESGTWHUMYHYEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromothiazole-5-carboxylic acid, 2-bromo-5-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo-5-thiazolecarboxylicacid, 2-bromo-thiazole-5-carboxylic acid, 2-bromo-5-carboxythiazole, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo, 2-bromthiazol-5-carboxylic acid, pubchem15963, acmc-1ap3n, 2-bromothiazole-5-carboxylic
PubChem CID 2763210
IUPAC navn 2-bromo-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
SMIL C1=C(SC(=N1)Br)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromothiazole-5-carboxylic acid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 174.5°C to 175.5°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 208.03
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromothiazole-5-carboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.